Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7434J-100G PC7434J-25G PC7434J-5G
APOSPC7434J-100GEA 84.4 EUR
APOSPC7434J-100G APOSPC7434J-25G APOSPC7434J-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,12 g/mol
Punto di ebollizione: 93 °C/27mmHg
Densità: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041530
CAS Number: 659-28-9
EINECS: 211-531-4