Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7434F-25G PC7434F-5G PC7434F-100G
APOSPC7434F-25GEA 52.4 EUR
APOSPC7434F-25G APOSPC7434F-5G APOSPC7434F-100G
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,12 g/mol
Punto di ebollizione: 83…86 °C/24mmHg
Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042406
CAS Number: 52771-21-8