Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7434E-5G PC7434E-25G
APOSPC7434E-5GEA 56.8 EUR
APOSPC7434E-5G APOSPC7434E-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,12 g/mol
Punto di ebollizione: 77 °C/20mmHg
Densità: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 67,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042405
CAS Number: 94651-33-9