Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7434-100G PC7434-25G PC7434-500G
APOSPC7434-100GEA 29 EUR
APOSPC7434-100G APOSPC7434-25G APOSPC7434-500G
4-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Punto di ebollizione: 82 °C/20mmHg
Densità: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041314
CAS Number: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III