3-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Trifluoromethoxyaniline
Formula:
C₇H₆F₃NO Punto di ebollizione: 72…75 °C/8mmHg Densità: 1,325 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041511 CAS Number: 1535-73-5 EINECS: 216-256-3 |