Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7433Y-25G PC7433Y-1KG
APOSPC7433Y-25GEA 0 EUR
APOSPC7433Y-25G APOSPC7433Y-1KG
2-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
2-(Trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Punto di ebollizione: 61…63 °C/15mmHg
Densità: 1,301 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035959
CAS Number: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN: 1993
ADR: 3,III