Stampa…
4'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 1-Ethanoyl-4-(trifluormethoxy)benzol, 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone
PC7433E-50G PC7433E-1KG PC7433E-250G
APOSPC7433E-50GEA 21.9 EUR
APOSPC7433E-50G APOSPC7433E-1KG APOSPC7433E-250G
4'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
4'-Trifluoromethoxyacetophenone
Formula: C₉H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 47…49 °C/15mmHg
Densità: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042404
CAS Number: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0