Stampa…
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7433B-25G PC7433B-5G
APOSPC7433B-25GEA 154 EUR
APOSPC7433B-25G APOSPC7433B-5G
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204176
CAS Number: 3832-55-1