Stampa…
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7433-1G PC7433-25G PC7433-5G
APOSPC7433-1GEA 102 EUR
APOSPC7433-1G APOSPC7433-25G APOSPC7433-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole 97%
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole
Formula: C₄H₃F₃N₂O₂S
Punto di fusione: 19…21 °C
Densità: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037891
CAS Number: 29540-81-6