Stampa…
Trifluoromethanesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7430-100G PC7430-25G
APOSPC7430-100GEA 674 EUR
APOSPC7430-100G APOSPC7430-25G
Trifluoromethanesulphonyl chloride 97%
Trifluoromethanesulphonyl chloride
Formula: CClF₃O₂S
Punto di ebollizione: 29…32 °C
Densità: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007451
CAS Number: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN: 3265
ADR: 8,II