Stampa…
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7428-1G PC7428-5G
APOSPC7428-1GEA 30.1 EUR
APOSPC7428-1G APOSPC7428-5G
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BF₂O₃
Punto di fusione: 112…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06200705
CAS Number: 870718-07-3