Stampa…
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7427-1G PC7427-25G PC7427-5G
APOSPC7427-1GEA 49.5 EUR
APOSPC7427-1G APOSPC7427-25G APOSPC7427-5G
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
Densità: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258773
CAS Number: 929000-62-4