Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7424-1G PC7424-5G PC7424-250MG
APOSPC7424-1GEA 154 EUR
APOSPC7424-1G APOSPC7424-5G APOSPC7424-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08689550
CAS Number: 957034-45-6