Stampa…
4-Chloro-2-fluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC7423-1G PC7423-5G
APOSPC7423-1GEA 30.6 EUR
APOSPC7423-1G APOSPC7423-5G
4-Chloro-2-fluoroanisole 98%
4-Chloro-2-fluoroanisole
Formula: C₇H₆ClFO
Peso molecolare: 160,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672964
CAS Number: 452-09-5