Trifluoromethanesulphonic anhydride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂F₆O₅S₂ Punto di ebollizione: 81…83 °C Punto di fusione: –80 °C Densità: 1,677 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000408 CAS Number: 358-23-6 EINECS: 206-616-8 UN: 3265 ADR: 8,II |