Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7418-1G PC7418-5G PC7418-10G PC7418-25G
APOSPC7418-1GEA 62.6 EUR
APOSPC7418-1G APOSPC7418-5G APOSPC7418-10G APOSPC7418-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
Peso molecolare: 224,11 g/mol
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660161
CAS Number: 886496-49-7