Stampa…
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
PC7415-1G PC7415-5G PC7415-25G
APOSPC7415-1GEA 65.4 EUR
APOSPC7415-1G APOSPC7415-5G APOSPC7415-25G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇BrF₃NO
MDL Number: MFCD00672936
CAS Number: 29124-62-7