Stampa…
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7413-100G PC7413-25G PC7413-5G
APOSPC7413-100GEA 158 EUR
APOSPC7413-100G APOSPC7413-25G APOSPC7413-5G
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃I
Peso molecolare: 350,9 g/mol
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672935
CAS Number: 364-12-5