Stampa…
Trifluoromethanesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7406-25G PC7406-5G PC7406-100G
APOSPC7406-25GEA 149 EUR
APOSPC7406-25G APOSPC7406-5G APOSPC7406-100G
Trifluoromethanesulphonamide 98%
Trifluoromethanesulphonamide
Formula: CH₂F₃NO₂S
Punto di fusione: 119…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068714
CAS Number: 421-85-2