2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC7405-1G
PC7405-25G
PC7405-5G
APOSPC7405-1GEA
33.5
EUR
APOSPC7405-1G
APOSPC7405-25G
APOSPC7405-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline
Formula:
C₇H₇BrFN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00142871 CAS Number: 202865-78-9 |