Stampa…
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7398-25G PC7398-5G
APOSPC7398-25GEA 39.4 EUR
APOSPC7398-25G APOSPC7398-5G
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO
Peso molecolare: 203,01 g/mol
Punto di fusione: 51…56 °C
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00142872
CAS Number: 94569-84-3