Stampa…
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7395-25G PC7395-5G
APOSPC7395-25GEA 40.8 EUR
APOSPC7395-25G APOSPC7395-5G
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO
Punto di fusione: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672923
CAS Number: 59142-68-6