Stampa…
2-Bromo-5-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7394-100G PC7394-25G
APOSPC7394-100GEA 68.4 EUR
APOSPC7394-100G APOSPC7394-25G
2-Bromo-5-fluoroaniline 98%
2-Bromo-5-fluoroaniline
Formula: C₆H₅BrFN
Punto di ebollizione: 109…110 °C/15mmHg
Punto di fusione: 42…47 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070750
CAS Number: 1003-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III