Stampa…
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7392-1G PC7392-250MG PC7392-100MG
APOSPC7392-1GEA 865 EUR
APOSPC7392-1G APOSPC7392-250MG APOSPC7392-100MG
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
Formula: C₆H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 185,15 g/mol
Punto di fusione: 272…275 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039528
CAS Number: 2792-72-5