1,1,1-Trifluoro-2-propanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₅F₃O Punto di ebollizione: 75…76 °C Densità: 1,259 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 18 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014403 CAS Number: 374-01-6 EINECS: 206-773-2 UN: 1987 ADR: 3,II |