Stampa…
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7385-5G PC7385-25G
APOSPC7385-5GEA 94.4 EUR
APOSPC7385-5G APOSPC7385-25G
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane 99%
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
Formula: C₄H₆F₃I
Punto di ebollizione: 126…127 °C
Densità: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041543
CAS Number: 461-17-6