Stampa…
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC7383-5G PC7383-1G PC7383-25G
APOSPC7383-5GEA 132 EUR
APOSPC7383-5G APOSPC7383-1G APOSPC7383-25G
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₈BrClFN
Peso molecolare: 240,5 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672922
CAS Number: 289038-14-8