Stampa…
5-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7382-1G PC7382-25G PC7382-5G
APOSPC7382-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7382-1G APOSPC7382-25G APOSPC7382-5G
5-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
5-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrFO
Punto di ebollizione: 82…87 °C/0,4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143425
CAS Number: 99725-13-0