Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzyl Alcohol, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7381-100G PC7381-25G PC7381-5G
APOSPC7381-100GEA 108 EUR
APOSPC7381-100G APOSPC7381-25G APOSPC7381-5G
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 98+%
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrFO
Punto di fusione: 30…35 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143265
CAS Number: 188582-62-9