Stampa…
2-Furoyltrifluoroacetone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
PC7380-5G PC7380-25G
APOSPC7380-5GEA 14.7 EUR
APOSPC7380-5G APOSPC7380-25G
2-Furoyltrifluoroacetone 99%
2-Furoyltrifluoroacetone
Formula: C₈H₅F₃O₃
Peso molecolare: 206,12 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C
Punto di fusione: 20…21 °C
Densità: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020935
CAS Number: 326-90-9
EINECS: 206-315-1