Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7379-25G PC7379-5G
APOSPC7379-25GEA 91.6 EUR
APOSPC7379-25G APOSPC7379-5G
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 99%
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,03 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143093
CAS Number: 77771-03-0