Stampa…
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7377-1G PC7377-5G
APOSPC7377-1GEA 51 EUR
APOSPC7377-1G APOSPC7377-5G
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
Formula: C₃H₂Cl₃F₃O₃S
Peso molecolare: 281,47 g/mol
Punto di ebollizione: 84…86 °C/20mmHg
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,714 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042400
CAS Number: 23199-56-6
EINECS: 245-484-6
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II