2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC7374-100G
PC7374-25G
PC7374-500G
APOSPC7374-100GEA
42.2
EUR
APOSPC7374-100G
APOSPC7374-25G
APOSPC7374-500G
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Formula:
C₆H₇F₃O₂ Punto di ebollizione: 29…30 °C/40mmHg Densità: 1,181 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 16 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00013576 CAS Number: 352-87-4 EINECS: 206-525-3 UN: 3272 ADR: 3,II |