Stampa…
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
PC7373-25G PC7373-5G
APOSPC7373-25GEA 37.9 EUR
APOSPC7373-25G APOSPC7373-5G
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,03 g/mol
Punto di fusione: 91…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142876
CAS Number: 202865-66-5