Stampa…
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7372-25G PC7372-5G
APOSPC7372-25GEA 69.6 EUR
APOSPC7372-25G APOSPC7372-5G
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrFO
Punto di fusione: 68…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672925
CAS Number: 229027-89-8