Stampa…
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7371-100G PC7371-25G PC7371-500G
APOSPC7371-100GEA 94.5 EUR
APOSPC7371-100G APOSPC7371-25G APOSPC7371-500G
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrFN
Punto di fusione: 77…78 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672924
CAS Number: 36282-26-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III