Stampa…
1,1,1-Trifluoroiodoethane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7370-100G PC7370-250G PC7370-25G
APOSPC7370-100GEA 116 EUR
APOSPC7370-100G APOSPC7370-250G APOSPC7370-25G
1,1,1-Trifluoroiodoethane 99%
1,1,1-Trifluoroiodoethane
Formula: C₂H₂F₃I
Punto di ebollizione: 53…55 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001082
CAS Number: 353-83-3
EINECS: 206-541-0