Stampa…
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7364-25G PC7364-5G PC7364-1G
APOSPC7364-25GEA 239 EUR
APOSPC7364-25G APOSPC7364-5G APOSPC7364-1G
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
Formula: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Peso molecolare: 232,05 g/mol
Punto di fusione: 149…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672937
CAS Number: 351-30-4