Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7363-10G PC7363-1G PC7363-5G
APOSPC7363-10GEA 442 EUR
APOSPC7363-10G APOSPC7363-1G APOSPC7363-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660159
CAS Number: 86256-48-6