Stampa…
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-3'-trifluoromethoxyacetophenone, 3-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7362-1G PC7362-25G PC7362-5G
APOSPC7362-1GEA 50.9 EUR
APOSPC7362-1G APOSPC7362-25G APOSPC7362-5G
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 283.0400 g/mol
Punto di ebollizione: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094425
CAS Number: 237386-01-5
UN: 3265
ADR: 8 III