Stampa…
4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7356-10G PC7356-1G PC7356-5G
APOSPC7356-10GEA 458 EUR
APOSPC7356-10G APOSPC7356-1G APOSPC7356-5G
4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formula: C₈H₁₂F₃NO
Punto di ebollizione: 97…98 °C/ 2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115108
CAS Number: 21045-62-5