Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇F₈O₃S Punto di ebollizione: 81 °C/38mmHg Flash Pt: 89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784319 CAS Number: 60129-85-3 UN: 3265 ADR: 8,III |