Stampa…
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7349-1G PC7349-250MG PC7349-5G
APOSPC7349-1GEA 102 EUR
APOSPC7349-1G APOSPC7349-250MG APOSPC7349-5G
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Formula: C₈H₁₀FNO₂
Punto di fusione: 47…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12547861
CAS Number: 195136-65-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III