Stampa…
2',3',5'-Trifluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7346-10G PC7346-5G PC7346-1G PC7346-25G
APOSPC7346-10GEA 288 EUR
APOSPC7346-10G APOSPC7346-5G APOSPC7346-1G APOSPC7346-25G
2',3',5'-Trifluoroacetophenone 98%
2',3',5'-Trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083548
CAS Number: 243459-93-0