Stampa…
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7343-1G PC7343-5G PC7343-10G
APOSPC7343-1GEA 46.6 EUR
APOSPC7343-1G APOSPC7343-5G APOSPC7343-10G
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄ClF₄N
Peso molecolare: 249,5921 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570536
CAS Number: 401567-85-9