Stampa…
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7341-1G PC7341-5G
APOSPC7341-1GEA 40.6 EUR
APOSPC7341-1G APOSPC7341-5G
4-Chloro-8-fluoroquinoline
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅ClFN
Peso molecolare: 181.60 g/mol
Punto di fusione: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00278785
CAS Number: 63010-72-0