Stampa…
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC7333-1G PC7333-500MG
APOSPC7333-1GEA 413 EUR
APOSPC7333-1G APOSPC7333-500MG
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₃F₃N₂O₄
Punto di fusione: 153…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08704869
CAS Number: 942474-46-6