Stampa…
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7330-100G PC7330-25G PC7330-5G
APOSPC7330-100GEA 43.5 EUR
APOSPC7330-100G APOSPC7330-25G APOSPC7330-5G
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride 98%
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride
Formula: C₂H₅ClF₃N
Punto di fusione: 220…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012875
CAS Number: 373-88-6