Stampa…
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7326-250MG PC7326-1G
APOSPC7326-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC7326-250MG APOSPC7326-1G
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153073
CAS Number: 1701-28-6