Stampa…
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7323-1G PC7323-5G
APOSPC7323-1GEA 154 EUR
APOSPC7323-1G APOSPC7323-5G
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277474
CAS Number: 529512-81-0